MABE450
Anti-TAF15, clone 8TA-2B10 Antibody
ascites fluid, clone 8TA-2B10, from mouse
Sinônimo(s):
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8TA-2B10, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF15(8148)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TAF15 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?