GF88403306
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
CT301020
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 884-033-06
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.002 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88403306-20EA | 4061825018959 |
GF88403306-2EA | 4061825018966 |
GF88403306-10EA | 4061825018935 |
GF88403306-1EA | 4061825018942 |
GF88403306-5EA | 4061825018973 |