MABE1885
Anti-Histone H1 Antibody, clone 1G6
clone 1G6, from mouse
Sinônimo(s):
H1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G6, monoclonal
reatividade de espécies
Drosophila
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H1 in Drosophila S2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas