MABE1820
Anti-Neurofibromin C Antibody, clone NFC
clone NFC, from mouse
Sinônimo(s):
Neurofibromatosis-related protein NF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NFC, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NF1(4763)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neurofibromin C lysate from human NF1 +/+ cells, but not in -/- cells or NF1+/+ cells transfected with siRNA targeting neurofibromin (Reuss, DE.,et al., (2014). Acta Neuropathol. 127(4); 565-572).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Neurofibromin C in human kidney tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade