MABE148
Anti-HMGB1 Antibody, clone HMG1-5H6
clone HMG1-5H6, from hamster
Sinônimo(s):
High mobility group protein 1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein, high mobility group box 1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HMG1-5H6, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HMGB1(3146)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HMGB1 in RAW264.7 cells treated with Cytofix/Cytoperm. (Image courtesy of Dr. Hideo Yagita, Juntendo University School of Medicine.)
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected HMGB1 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1