MABE1073
Anti-acetyl SMC3 Antibody (Lys105/106), clone 21A7
clone 21A7, from mouse
Sinônimo(s):
Structural maintenance of chromosomes protein 3, Lys105/106 acetylated, Bamacan, Lys105/106 acetylated, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, Lys105/106 acetylated, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, Lys105/106 acetylated, Chromosome-as
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
21A7, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys105/Lys106)
Informações sobre genes
human ... SMC3(9126)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected enhanced SMC3 occupancy at target chromatin sites in HDAC8-null HCT116 cells than wild-type HCT-116 cells (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected SMC3 chromosome 11 enrichment sites, including 81% of Rad21 target sites and 70% of Esco1 target sites, by ChIP-seq (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SMC3 Lys105/106 acetylation in HeLa cells. ESCO1 or ESCO2 depletion by shRNA treatment reduced SMC3 Lys105/106 acetylation level, while dual ESCO1/2 depletion resulted in most profound SMC3 Lys105/106 acetylation reduction (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected a reduced SMC3 Lys105/106 acetylation in 10 µg of lysate from N-acetyltransferase ESCO1-knockout human retinal epithelial pigment (REP) cells than in lysate from wild-type REP cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1