MABE1035
Anti-ZBTB46 (ZNF340) Antibody, clone 5A8.1
clone 5A8.1, from mouse
Sinônimo(s):
Zinc finger and BTB domain-containing protein 46, BTB-ZF protein expressed in effector lymphocytes, BTB/POZ domain-containing protein 4, BZEL, Zinc finger protein 340
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZBTB46(140685)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZBTB46 (ZNF340) in 10 µg of human ovary tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1