MABD398
Anti-DAX-1, clone 2F4 Antibody
ascites fluid, clone 2F4, from mouse
Sinônimo(s):
Dax1, Nuclear receptor subfamily 0 group B member 1, DSS-AHC critical region on the X chromosome protein 1, Nuclear receptor DAX-1, AHC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR0B1(190)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.