MABC958
Anti-TIM4/TIMD-4 Antibody, clone Kat5-18
clone Kat5-18, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, TIMD-4, Spleen, mucin-containing, knockout of lymphotoxin protein, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin mucin receptor 4, TIM-4, T-cell membrane protein 4, TIM4/TIMD-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Kat5-18, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Timd4(276891)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: Representative lots were conjugated with biotin and detected Tim4 immunoreactivity among mouse Mac1+ peritoneal cells (Miyanishi, M., et al. (2012). Int. Immunol. 24(9):551-559; Miyanishi, M., et al. (2007). Nature. 450(7168):435-439).
Neutralizing Analysis: A representative lot blocked Tim4-mediated engulfment of apoptotic CAD-/- thymocytes by murine peritoneal macrophages in a dose-dependent manner in culture (Miyanishi, M., et al. (2007). Nature. 450(7168):435-439).
Neutralizing Analysis: A representative lot, when administered via i.v. injection, significantly suppressed the phagocytosis activity of F40/80+ macrophages in the thymus of CAD-/- mice following intraperitoneal dexamethasone injection to induce apoptosis in the thymus (Miyanishi, M., et al. (2007). Nature. 450(7168):435-439).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected TIM4/TIMD-4 in Ba/F3-Tim4 cells overexpressing mouse Tim4.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2