MABC95
Anti-S1PR2/EDG5 Antibody, clone 6E8.1
clone 6E8.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sphingosine 1-phosphate receptor 2, S1P receptor 2, S1P2, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5, S1P receptor Edg-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S1PR2(9294)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected S1PR2/EDG5 in 10 mg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2