MABC587-I
Anti-Nucleolin Antibody, clone 364-5-10-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
364-5-10-5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 76.61 kDa
observed mol wt ~110 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, lambda
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCL(4691)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nucleolin in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected Nucleolin in human breast cancer and human kidney tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:10 dilution from a representative lot detected Nucleolin in ovarian cancer metastasis-infiltrated human lymph node tissue.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Nucleolin in NK-92MIO cells gated and ungated for CD56.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Nucleolin in A431 and HEK293 cells
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nucleolin in Western Blotting applications. (Kour, R., et al. (2019). RNA. 25(10):1377-1392).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2