MABC1814
Anti-CD44v6 Antibody, clone C44Mab-9
Sinônimo(s):
CDw44, Epican, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III) GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, LHR, Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C44Mab-9, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 82 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in a CHO cells overexpressing CD44v3-10.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD44v6 in one million CHO cells overexpressing CD44v3-10.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD44v4 in Flow Cytometry applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD44v4 in Western Blotting applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD44v6 in Immunohistochemistry applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
ELISA Analysis: A representative lot detected CD44v4 in ELISA applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1