Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 27.68 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD48(962)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD48 in one million Raji cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD48 in Flow Cytometry applications (Hosen, N., et al. (2012). Br J Haematol. 156(2):213-24).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited tumor growth in severe combined immunodeficient mice inoculated subcutaneously with multiple myeloma cells. (Hosen, N., et al. (2012). Br J Haematol. 156(2):213-24).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2