MABC1691H
Anti-BLUE Antibody, clone 2D2-F11 Antibody, HRP conjugated
clone 2D2-F11, from mouse, peroxidase conjugate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D2-F11, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 ug/mL of this antibody detected BLUE-stained marker protein standards in PVDF membrane.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash