fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 40.53 kDa
observed mol wt ~40 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... AIFM2(84883)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AIFM2 in A549 cell lysate.
Tested Appliacations
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected AIFM2 in HepG2 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 Dilution from a representative lot detected AIFM2 in HepG2 cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AIFM2 in Immunofluorescence applications (Doll, S. et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIFM2 in Western Blotting applications (Doll, S. et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
ELISA Analysis: A representative lot detected AIFM2 in ELISA applications (Doll, S. et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1