MABC1613
Anti-MUC1 Antibody, clone HMFG2
clone HMFG2, from mouse
Sinônimo(s):
Mucin-1, Breast carcinoma-associated antigen DF3, Cancer antigen 15-3, CA 15-3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, Krebs von den Lungen-6, KL-6, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HMFG2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC1(4582)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MUC1 in Western Blotting applications (Kaur, S., et. al. (2014). PLoS One. 9(3):e92742; Schroeder, J.A., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(16):13057-64).
Affects Function: A representative lot detected MUC1 in Affects Function applications (Schettini, J., et. al. (2012). Cancer Immunol Immunother. 61(11):2055-65).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected MUC1 in Immunoprecipitation applications in (Schroeder, J.A., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(16):13057-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MUC1 in Immunohistochemistry applications in (Sakurai, J., et. al. (2007). Eur J Histochem. 51(2):95-102).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MUC1 in human breast cancer tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1