MABC1596
Anti-Tex19.1 Antibody, clone 7TEX-1F11
clone 7TEX-1F11, from mouse
Sinônimo(s):
Testis-expressed protein 19.1, mTex19.1, Testis-expressed protein 19A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7TEX-1F11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tex19.1(73679)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Tex19.1 in Immunocytochemistry applications (Tarabay, Y., et. al. (2013). Hum Reprod. 28(8):2201-14).
ELISA Analysis: A representative lot detected Tex19.1 in ELISA applications (Tarabay, Y., et. al. (2013). Hum Reprod. 28(8):2201-14).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Tex19.1 in Immunoprecipitation applications (Tarabay, Y., et. al. (2017). J Cell Sci. 130(8):1463-1474).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tex19.1 in Western Blotting applications (Tarabay, Y., et. al. (2013). Hum Reprod. 28(8):2201-14;Tarabay, Y., et. al. (2017). J Cell Sci. 130(8):1463-1474).
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Tex19.1 in mouse testis tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade