MABC1558
Anti-SPMD3 (nSMase2) Antibody, clone 14G5.1
clone 14G5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sphingomyelin phosphodiesterase 3, EC: 3.1.4.12, Neutral sphingomyelinase 2, nSMase-2, nSMase2, Neutral sphingomyelinase II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14G5.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMPD3(55512)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected SPMD3 (nSMase2) in human stomach and human fallopian tube tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SPMD3 (nSMase2) in mouse cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade