MABC1102
Anti-DKK2 Antibody, clone 5F8
clone 5F8, from mouse
Sinônimo(s):
Dickkopf-related protein 2, Dickkopf-2, hDkk-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F8, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DKK2(27123)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected DKK2 in ELISA applications (Xiao, Q., et. al. (2018). Nat Med. 24(3):262-270).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected DKK2 in human heart tissue lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade