MABC1092
Anti-ASPP2 (TP53BP2) Antibody, clone DX54.10
clone DX54.10, from mouse
Sinônimo(s):
Apoptosis-stimulating of p53 protein 2, Bcl2-binding protein, Bbp, Renal carcinoma antigen NY-REN-51, Tumor suppressor p53-binding protein 2, 53BP2, p53-binding protein 2, p53BP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DX54.10, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53BP2(7159)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ASPP2 (TP53BP2) in Immunohistochemistry applications (Wang, Y., et. al. (2014). Nat Cell Biol. 16(11):1092-104).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASPP2 (TP53BP2) in Immunocytohemistry applications (Wang, Y., et. al. (2013). Cell Death Differ. 20(4):525-34; Wang, Y., et. al. (2014). Nat Cell Biol. 16(11):1092-104).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ASPP2 (TP53BP2) in Western Blotting applications (Wang, Y., et. al. (2013). Cell Death Differ. 20(4):525-34; Samuels-Lev, Y., et. al. (2001). Mol Cell. 8(4):781-94).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected ASPP2 in lysates of U2OS cells transfected with siRNA to knock down iASPP and in RISC-free U2OS cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1