MABC1031
Anti-TNFSF13 (APRIL) Antibody, clone A3D8
clone A3D8, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
A proliferation-inducing ligand, APRIL, CD256, TALL-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A3D8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tnfsf13(69583)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TNFSF13 in human PBMC cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2