Documentos Principais
MAB8685
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiglicoproteína B (gB) do vírus do herpes simplex tipo II, clone 1-G-10
clone 1-G-10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
HSVII gB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
1-G-10, monoclonal
application:
ELISA
IF
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
1-G-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Antígeno gB de VSH (II)
Imunogênio
Produzida contra células infectadas por HSV (II).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
O anticorpo antiglicoproteína B (gB) do vírus do herpes simplex tipo II, clone 1-G-10, detecta o nível de gB do vírus do herpes simplex tipo II e foi publicado e validado para uso em ELISA, IF e WB.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
Western blot: 1:1000
ELISA: 1:10.000
Imunofluorescência: 1:1000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Ligação
Substitui: MAB8571
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada com proteína A - fração Ig. Líquida em solução salina tamponada com fosfato, pH 7,2 com 0,01% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a -20 °C em alíquotas não diluídas. Pode ser armazenado entre 2-8 °C para uso em curto prazo. Evite ciclos repetidos de congelamento e descongelamento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.