MAB858-2-5
Anti-RSV Antibody, glycoprotein, all type A, B strains, clone 131-2G
clone 131-2G, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
131-2G, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Indirect Immunofluorescence (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2