MAB844-2
Anti-Parainfluenza 2 Antibody, clone 233/9A
ascites fluid, clone 233/9A, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
233/9A, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunoprecipitation
Condições de expedição
dry ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Indirect Immunofluorescence: 1:100-200+ (fresh frozen tissue sections).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Not suggested for use in immunoprecipitation.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1