Documentos Principais
MAB748
Sigma-Aldrich
Anti-Salmonella Brazil Antibody, clone 33/204 | MAB748
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
clone
33/204
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Especificidade
Salmonella brazil.
Aplicação
ELISA at 1:100 to 1:1,000
IFA
Final working dilutions must be determined by end user.
forma física
Purified immunoglobulin
Armazenamento e estabilidade
Maintain at 2-8°C for short term storage. For long term storage, -20°C in convenient aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles as this reagent may lose activity.