MAB5520-I
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7.1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 250.54 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... cspg4> CSPG4(1464)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in A375 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in one million A375 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Immunoprecipitation applications (Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Flow Cytometry applications (Morozov, A., et al. (2010). Clin Cancer Res.;16(23):5630-40; Behm, F.G., et al. (1996). Blood;87(3):1134-9; Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1