MAB4444
Anti-Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody, clone 8
clone mab 8, from mouse
Sinônimo(s):
Adenocarcinoma-associated antigen, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, KS 1/4 antigen, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, antigen identified by monoclonal antibo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
mab 8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in WB. (Ng, V., et al., 2010)
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: 1-10 µg/mL from a previous lot detected epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) in human embryonic stem cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human embryonic stem cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1