MAB4310
Anti-CD133 Antibody, clone 13A4
clone 13A4, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
Prominin-1, AC133 (human)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13A4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
não deve reagir com
chicken, Drosophila, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
dog ... Prom1(488816)
human ... PROM1(8842)
mouse ... Prom1(19126)
rat ... Prom1(60357)
Descrição geral
Especificidade
This antibody can be used to isolate murine stem cells from brain and bone marrow.
The 13A4 antibody does not cross react with rat, human, chicken, or Drosophila antigen. The original paper is located at: http://www.pnas.org/cgi/reprint/94/23/12425.pdf
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected CD133 in monkey kidney lysate.
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Control: Kidney tissue or membranes
Negative Control: Liver tissue or membranes
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2