MAB4148
Anti-MRP2 Antibody, clone M2 I-4
culture supernatant, clone M2 I-4, Chemicon®
Sinônimo(s):
cMOAT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2 I-4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... ABCC2(1244)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2