MAB4147
Anti-MRP1 Antibody, clone MRPm5
clone MRPm5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MRPm5, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... ABCC1(4363)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections or paraffin-embedded tissue sections
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2