MAB3582
Anti-Fascin Antibody, clone 55K2
clone 55K2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-FAN1, Anti-SNL, Anti-p55
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
55K2, monoclonal
reatividade de espécies
echinoderm, sea urchin, gerbil, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunoprecipitation
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FSCN1(6624)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue sections. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Immunocytochemistry on cold methanol fixed cultured cells. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL:
Hela cells, neuronal tissues, antigen presenting dendritic cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2