MAB3554
Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone OV-TL 12/30
clone OV-TL 12/30, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CD20, Anti-Anti-CK-20, Anti-Anti-CK20, Anti-Anti-K20, Anti-Anti-KRT21
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OV-TL 12/30, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT7(3855)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen tissue sections fixed with methanol. The antibody is also effective on paraffin embedded tissue sections that have been pretreated with 0.1% pronase/0.1% trypsin in PBS, 0.5% pepsin in 0.01N HCl or microwave pretreatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2