MAB3504-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 13F11
clone 13F11, from rat
Sinônimo(s):
APAF, APAF-1, APAF1, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor 1, Apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413, Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13F11, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Apaf1(11783)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Vaughn, A.E., et. al. (2007). Cell Death Differ. 14(5):973-81; Wright, K.M., et. al. (2004). J Cell Biol. 167(2):303-13).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected Apaf-1 in mouse lymph node tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2