MAB344
Anti-O1 Antibody, clone 59
clone 59, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
clone
59, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Note: 01 is a lipid which is released from the membrane by alcohol.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Oligodendrocyte culture, Brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.