MAB338
Anti-Ciliary Neurotrophic Factor Antibody, clone 4-68
clone 4-68, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CNTF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4-68, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNTF(1270)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: 10 μg/mL (Stockli et al., 1991)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2