MAB328-I
Anti-Oligodendrocytes Antibody, clone CE-1
Sinônimo(s):
Myelin-oligodendrocyte glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CE-1, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
sequência de epítopo
Unknown
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in Rat oligodendrocytes.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Rat Oligodendrocytes.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Oligodendrocytes in Western Blotting application (Goolsby, J., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(25):14926-31).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Oligodendrocytes in Immunocytochemistry application (Goolsby, J., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(25):14926-31; Glavaski-Joksimovic, A., et al. (2009). Neuroscience. 162(2):472-81).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Oligodendrocytes in Immunofluorescence applications (Dubreuil, C., et al. (2003). J Cell Biol. 162(2):233-43; Glavaski-Joksimovic, A., et al. (2009). Neuroscience. 162(2):472-81; Wuthrich, C., et al. (2012). J Neuropathol Exp Neurol. 71(1):54-65).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Oligodendrocytes in Immunohistochemistry applications (Dubreuil, C., et al. (2003). J Cell Biol. 162(2):233-43; Glavaski-Joksimovic, A., et al. (2009). Neuroscience. 162(2):472-81; Wuthrich, C., et al. (2012). J Neuropathol Exp Neurol. 71(1):54-65).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2