Documentos Principais
MAB3150-M
Sigma-Aldrich
Anti-Cardiac Troponin I, a.a. 41-49, clone 284 (19C7) (1mg) KC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
clone
284
monoclonal
reatividade de espécies
( Bovine Canine Goat Human Mouse Pig Rat Rabbit Fish Feline ), bovine, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2