MAB3070
Anti-Granzyme B Antibody, clone GrB-7
culture supernatant, clone GrB-7, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-C11, Anti-Anti-CCPI, Anti-Anti-CGL-1, Anti-Anti-CGL1, Anti-Anti-CSP-B, Anti-Anti-CSPB, Anti-Anti-CTLA1, Anti-Anti-CTSGL1, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-SECT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GrB-7, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GZMB(3002)
Especificidade
Reacts specifically with human serine protease granzyme B. Does not cross-react with human granzyme A. Granzyme B localizes in cytoplasmic granules and can be used as a marker for NK cells and activated cytotoxic T-cells.
Aplicação
Immunohistochemistry of granzyme B-expressing lymphocytes in sublimate sections and formalin-fixed paraffin-embedded tissues (1:20 dilution). Does not react with other cell types. Cannot be used on frozen sections.
Note on the use of MAB3070 on paraffin sections:
Tissue slides should be pretreated with an antigen retrieval method, such as treatment with 0.1M sodium citrate for 10 min at 100°C. A working dilution of 1:20 is advised, but optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2