MAB2630
Anti-KRIT-1 Antibody, clone 15
clone 15B2, from mouse
Sinônimo(s):
Cerebral cavernous malformations 1 protein, Krev interaction trapped 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15B2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRIT1(889)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa, A431, and HUVECs.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1