Documentos Principais
MAB2511Z
Sigma-Aldrich
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1, Azide Free
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD106, MAB2511
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P8B1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
MAB2511Z recognizes the human VCAM-1 molecule. The antibody inhibits VLA-4 (integrin alpha4beta1) binding and recognizes a different epitope than that which is recognized by MAB2144 (P3C4 clone).
Aplicação
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1, Azide Free is an antibody against VCAM-1.
Function blocking
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Format: Purified
Liquid in 0.2 M phosphate buffer to 0.25 M NaCl, pH 7.6, containing no preservatives.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Jane Bryant et al.
Arthritis and rheumatism, 64(7), 2137-2146 (2012-01-26)
To examine the migratory properties of cytokine-activated T (Tck) cells. Tck cells were generated by culture of peripheral blood T cells in the presence of interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor α, and IL-2. Changes in cell surface phenotype were analyzed