MAB2014
Anti-OB-Cadherin Antibody, extracellular domain, clone 16A
clone 16A, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Cadherin-11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16A, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH11(1009)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry: Frozen tissue sections. 1:25 - 1:50 dilution using avidin-biotinylated horseradish peroxidase complex (ABC) as detection protocol.
Immunocytochemistry: Methanol and paraformaldehyde-fixed cells
Optimal working dilutions must be determined by the end user.I/
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2