MAB1944-C
Anti-Collagen VI alpha-3 Antibody, clone 3C4, Ascites Free
culture supernatant, clone 3C4, from mouse
Sinônimo(s):
Collagen alpha-3(VI) chain, Collagen VI alpha-3 polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL6A3(1293)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected collagen VI alpha-3 chain immunoreactivity in human breast tissue section.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2