MAB1618-AF555
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
74.1, monoclonal
reatividade de espécies
Drosophila, fish, sheep, human, bovine, mouse, Xenopus, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DYNC1I1(1780)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1618) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Dynein in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2