MAB1598
Anti-Post Synaptic Density Protein 95 Antibody, clone 7E3-1B8
clone 7E3-1B8, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
PSD-95
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E3-1B8, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was used in IC.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected PSD-95 on 10 µg of Mouse brain lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Mouse brain, rat brain tissue
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2