MAB1501-AF647
Anti-Actin Antibody, clone C4, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1, Actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C4, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
The unconjugated version of this antibody (Cat. No. MAB1501) has been demonstrated to perform in WB, ELISA, ICC, IF, IHC, IH(P).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Actin in HeLa cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2