Documentos Principais
MAB1435
Sigma-Aldrich
Anticorpo antimacrófagos/monócitos, clone ED-1
clone ED-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anticorpo anti-monócito, Anticorpo de detecção de monócitos, Clone ED-1 Anti-macrófagos
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ED-1, monoclonal
reatividade de espécies
rat
não deve reagir com
horse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os monócitos são produzidos pela medula óssea a partir de precursores de células-tronco hematopoiéticas chamadas monoblastos. Os monócitos circulam na corrente sanguínea por cerca de um a três dias e depois normalmente se movem para os tecidos de todo o corpo. Eles consistem em 3 a 8 por cento dos leucócitos do sangue. Nos tecidos, os monócitos amadurecem em diferentes tipos de macrófagos em diferentes localizações anatômicas.
Os macrófagos são um tipo de glóbulo branco derivado de monócitos que engolfam moléculas antigênicas invasoras, vírus e microrganismos e, em seguida, exibem fragmentos do antígeno para ativar células T auxiliares; em última análise, estimulando a produção de anticorpos contra o antígeno.
Especificidade
Reconhece uma glicoproteína de cadeia única de 90-100 kD que é expressa na membrana lisomal das células mieloides. Também ocorre expressão fraca na superfície celular. O antígeno é expresso pela maioria dos macrófagos teciduais e fracamente pelos granulócitos do sangue periférico. Estudos demonstraram que o antígeno tem muitas características em comum com a macrosialina no camundongo e o CD68 no ser humano.
O clone ED1, que reconhece uma molécula semelhante ao CD68 no rato, é um excelente marcador de microglia ativada. Para marcadores pan microgliais, manchando microglia em repouso e ativada, use como CD11b (MAB1387Z e outros) ou iba-1 (MABN92).
Imunogênio
Células de baço de rato
Aplicação
Categoria de pesquisa
Inflamação & Imunologia
Este anticorpo antimacrófagos/monócitos, clone ED-1, é validado para uso em citometria de fluxo (FC), imuno-histoquímica (IHC), imunoprecipitação (IP), radioimunoensaio (RIA) e Western blot (WB) para a detecção de CD68.
Imuno-histologia em cortes congelados às 1:50-1:300. Tecido embebido em parafina (fixação de Bouin): 1:50-1:300 (requer pré-tratamento com tripsina ou pronase).
Citometria de fluxo entre 1:100 e 1:200. Use 10 μl desta diluição de trabalho para rotular células 10E6.
Radioimunoensaio
Também adequado para imunoprecipitação e Western blot.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Imunoglobulinas e imunologia
Descrição-alvo
90-100 kD
Ligação
Substitui: CBL1511; CBL260
forma física
Formato: Purificado
IgG1 de camundongo purificada em PBS(pH 7,4) e 0,09% de azida sódica
Purificado com proteína A.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Macrófagos, monócitos, órgãos linfoides
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
M I Romero et al.
Gene therapy, 5(12), 1612-1621 (1999-02-19)
This study characterized gene transfer into both normal and injured adult rat dorsal spinal cord using first (E1-/E3-) or second (E1-/E2A125/E3-, temperature-sensitive; ts) generation of replication-defective adenoviral (Ad) vectors. A novel immunosuppressive regimen aimed at blocking CD4/CD45 lymphocytic receptors was
Dietary flax oil reduces renal injury, oxidized LDL content, and tissue n-6/n-3 FA ratio in experimental polycystic kidney disease.
Malcolm R Ogborn, Evan Nitschmann, Neda Bankovic-Calic, Hope A Weiler, Harold Aukema
Lipids null
Selective aldosterone blockade prevents angiotensin II/salt-induced vascular inflammation in the rat heart.
Ricardo Rocha, Cynthia L Martin-Berger, Pochang Yang, Rachel Scherrer, John Delyani, Ellen McMahon
Endocrinology null
Repetitive, negligible force reaching in rats induces pathological overloading of upper extremity bones.
Ann E Barr, Fayez F Safadi, Irene Gorzelany, Mamta Amin, Steven N Popoff, Mary F Barbe
Journal of Bone and Mineral Research null
Subcutaneous xenotransplantation of bovine pancreatic islets.
Figliuzzi, Marina, et al.
Biomaterials, 26, 5640-5647 (2005)