MAB13426
Anti-MMP-13 Antibody, clone LIPCO IID1
clone LIPCO IID1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Collagenase-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LIPCO IID1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP13(4322)
Especificidade
Cellular Localization:
Cytoplasmic
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (PMA-treated) rat fibrosarcoma cells or rat keratinocyte CCL-4.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2