MAB13424
Anti-MMP-13 Antibody, clone VIIIA2
clone VIIIA2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Collagenase-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VIIIA2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP13(4322)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
* Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunoprecipation: use protein G (2 μg/mg protein lysate)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (PMA-treated) human fibrosarcoma HT-1080 cells. Bladder, breast, ovarian carcinomas.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2