MAB1254
Anti-Chymase Antibody, clone B7
clone B7, 2.4 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Mast Cell Protease I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B7, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
2.4 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CMA1(1215)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL. For optimal results, tissues or cytospin preparations should be fixed in Carnoy′s Fluid (60% ethanol, 30% chloroform, 10% glacial acetic acid). Not recommended for use on formaldehyde fixed tissue.
Not recommended for use on Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: lung, heart, skin, placenta.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1