MAB1061
Anti-Bone Sialoprotein II Antibody, CT, clone ID1.2
clone ID1.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
BSPII, Integrin-binding Sialoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ID1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
bovine, rat, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IBSP(3381)
pig ... Ibsp(397137)
rat ... Ibsp(24477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Osteobiology
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections: (1μg/mL)
Immunocytochemistry: (1:100)
ELISA: (1μg/mL)
RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1